Learn More
Novus Biologicals™ Brain Amygdala Tissue Slides (Alzheimer's)- Paraffin
Código de producto. 18699540 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18699540 5 portaobjetos paquete de 5
1 options
Código de producto. 18699540 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP277822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    369.60€ / paquete de 5
    Ahorro 21.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Especie Human
Especificidad de diana Brain Amygdala
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.