missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAF35 Antibody [Alexa Fluor« 647], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30489555 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30489555 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30489555 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP337920AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BRAF35 Polyclonal antibody specifically detects BRAF35 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BRAF35
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BRAF35Sox-like transcriptional factor, high-mobility group 20B, HMG domain-containing protein 2, HMG domain-containing protein HMGX2, HMGX2FLJ26127, HMGXB2member 1-related, SMARCE1R, SMARCE1-related protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-317 of human BRAF35 (NP_006330.2).,, Sequence:, MSHGPKQPGAAAAPAGGKAPGQHGGFVVTVKQERGEGPRAGEKGSHEEEPVKKRGWPKGKKRKKILPNGPKAPVTGYVRFLNERREQIRTRHPDLPFPEITKMLGAEWSKLQPTEKQRYLDEAEREKQQYMKELRAYQQSEAYKMCTEKIQEKKIKKEDSSSGLMNTLLNGHKGGDCDGFSTFDVPIFTEEFLDQNKAREAELRRLRKMNVAFEEQNAVLQRHTQSMSSARERLEQELALEERRTLALQQQLQAVRQALTASFASLPVPGTGETPTLGTLDFYMARLHGAIERDPAQHEKLIVRIKEILAQVASEHL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10362
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.