Learn More
Brady™ Accesorio de impresora de etiquetas BMP71: Kit de limpieza
Código de producto. 11884125 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11884125 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 11884125 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 114886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.75€
    30.18€ / paquete de 1
    Ahorro 2.57€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Kit de limpieza para utilizar con la impresora de etiquetas BMP.
  • Para utilizar en la limpieza de la impresora de etiquetas BMP™71 (se vende por separado)
  • Incluye bastoncillos y tarjetas de limpieza de impresoras.
  • Los kits de limpieza de impresoras proporcionan una solución fácil para mantener su impresora en perfecto estado.
  • Proporciona una manera segura y fácil de limpiar la impresora.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de limpieza
Alternate Part Number M71-CLEAN
Descripción Kit de limpieza
Cantidad 1 unidad
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • EZ Clean 01 (99.7%) Free Flowing and Non-Free Flowing
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol