Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento BBP™
La cinta de poliéster de alto rendimiento BBP™ (B-569) tiene un bajo contenido de haluros y está diseñada para marcar tubos de acero inoxidable especialmente en entornos agresivos.
137.02€ - 434.11€
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos agresivos, como el sector de la pulpa y el papel |
|---|---|
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
| Satinado | 80 unidades Gardner |
| Vida útil | De 3 a 5 años |
| Cantidad | 1 rollo |
| Código de producto | Marca | Color | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Color | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|
11776385
|
Brady™
117930 |
Negro | 2,25 in |
352.00€ 297.02€ / paquete de 1 Ahorro 54.98€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11796385
|
Brady™
117932 |
Negro | 0,5 in |
164.00€ 137.02€ / paquete de 1 Ahorro 26.98€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11766385
|
Brady™
117929 |
Negro | 4 in |
520.00€ 434.11€ / paquete de 1 Ahorro 85.89€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11786385
|
Brady™
117931 |
Negro | 1,12 in |
244.00€ 205.57€ / paquete de 1 Ahorro 38.43€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11706395
|
Brady™
117933 |
Azul | 4 in |
520.00€ 434.11€ / paquete de 1 Ahorro 85.89€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11716395
|
Brady™
117934 |
Azul | 2,25 in |
352.00€ 297.02€ / paquete de 1 Ahorro 54.98€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11726395
|
Brady™
117935 |
Azul | 1,12 in |
244.00€ 205.57€ / paquete de 1 Ahorro 38.43€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11736395
|
Brady™
117936 |
Azul | 0,5 in |
164.00€ 137.02€ / paquete de 1 Ahorro 26.98€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11706405
|
Brady™
117943 |
Transparente | 1,12 in |
239.00€ 205.57€ / paquete de 1 Ahorro 33.43€ 13% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11786395
|
Brady™
117941 |
Transparente | 4 in |
520.00€ 434.11€ / paquete de 1 Ahorro 85.89€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11796395
|
Brady™
117942 |
Transparente | 2,25 in |
352.00€ 297.02€ / paquete de 1 Ahorro 54.98€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11726405
|
Brady™
117945 |
Verde | 4 in |
520.00€ 434.11€ / paquete de 1 Ahorro 85.89€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11736405
|
Brady™
117946 |
Verde | 2,25 in |
352.00€ 297.02€ / paquete de 1 Ahorro 54.98€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11746405
|
Brady™
117947 |
Verde | 1,12 in |
244.00€ 205.57€ / paquete de 1 Ahorro 38.43€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11756405
|
Brady™
117948 |
Verde | 0,5 in |
164.00€ 137.02€ / paquete de 1 Ahorro 26.98€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11706425
|
Brady™
117963 |
Naranja | 1,12 in |
244.00€ 205.57€ / paquete de 1 Ahorro 38.43€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11786415
|
Brady™
117961 |
Naranja | 4 in |
520.00€ 434.11€ / paquete de 1 Ahorro 85.89€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11716425
|
Brady™
117964 |
Naranja | 0,5 in |
164.00€ 137.02€ / paquete de 1 Ahorro 26.98€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11796415
|
Brady™
117962 |
Naranja | 2,25 in |
352.00€ 297.02€ / paquete de 1 Ahorro 54.98€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11706435
|
Brady™
117973 |
Rojo | 4 in |
520.00€ 434.11€ / paquete de 1 Ahorro 85.89€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11716435
|
Brady™
117974 |
Rojo | 2,25 in |
352.00€ 297.02€ / paquete de 1 Ahorro 54.98€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11726435
|
Brady™
117975 |
Rojo | 1,12 in |
244.00€ 205.57€ / paquete de 1 Ahorro 38.43€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11736435
|
Brady™
117976 |
Rojo | 0,5 in |
164.00€ 137.02€ / paquete de 1 Ahorro 26.98€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11746445
|
Brady™
117987 |
Blanco | 2,25 in |
352.00€ 297.02€ / paquete de 1 Ahorro 54.98€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11726445
|
Brady™
117985 |
Blanco | 4 in |
520.00€ 434.11€ / paquete de 1 Ahorro 85.89€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11736445
|
Brady™
117986 |
Blanco | 3 in |
459.00€ 388.41€ / paquete de 1 Ahorro 70.59€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11766445
|
Brady™
117989 |
Blanco | 0,5 in |
164.00€ 137.02€ / paquete de 1 Ahorro 26.98€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11756445
|
Brady™
117988 |
Blanco | 1,12 in |
244.00€ 205.57€ / paquete de 1 Ahorro 38.43€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11776445
|
Brady™
117990 |
Amarillo | 4 in |
520.00€ 434.11€ / paquete de 1 Ahorro 85.89€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11786445
|
Brady™
117991 |
Amarillo | 2,25 in |
352.00€ 297.02€ / paquete de 1 Ahorro 54.98€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11796445
|
Brady™
117992 |
Amarillo | 1,125 in |
244.00€ 205.57€ / paquete de 1 Ahorro 38.43€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
11706455
|
Brady™
117993 |
Amarillo | 0,5 in |
164.00€ 137.02€ / paquete de 1 Ahorro 26.98€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
Description
- Etiquetas duraderas de poliéster ultrasuave con adhesivo acrílico permanente sensible a la presión
- La cinta de poliéster para uso en exteriores permite la impresión por transferencia térmica
- Resiste productos químicos suaves, aceite o agua
- Permite a impresoras con cortadores XY cortar formas personalizadas o varias etiquetas de un único rollo continuo
Specifications
| Diseñado para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos agresivos, como el sector de la pulpa y el papel | |
| 80 unidades Gardner | |
| 1 rollo | |
| De -40 °C a +100 °C | |
| 0,003 in | |
| 30,48 m |
| Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
| De 3 a 5 años | |
| De -40 a 212 °F | |
| 45 lb/pulgadas | |
| 100 ft |