Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento BBP™
La cinta de poliéster de alto rendimiento BBP™ (B-569) tiene un bajo contenido de haluros y está diseñada para marcar tubos de acero inoxidable especialmente en entornos agresivos.
Marca: Brady™ 117931
Descripción
- Etiquetas duraderas de poliéster ultrasuave con adhesivo acrílico permanente sensible a la presión
- La cinta de poliéster para uso en exteriores permite la impresión por transferencia térmica
- Resiste productos químicos suaves, aceite o agua
- Permite a impresoras con cortadores XY cortar formas personalizadas o varias etiquetas de un único rollo continuo
Especificaciones
| Cinta de poliéster de alto rendimiento para impresoras BBP3x | |
| Negro | |
| Cinta | |
| Thermal Transfer | |
| No estéril | |
| Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
| 1 | |
| 1 rollo | |
| De -40 a 212 °F | |
| 45 lb/pulgadas | |
| 0,076 mm | |
| 30,48 m | |
| 29 mm |
| Acrílico, Permanente, Sensible a la presión | |
| Brillo | |
| Poliéster | |
| Label Tape | |
| Diseñado para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos agresivos, como el sector de la pulpa y el papel | |
| 80 unidades Gardner | |
| De 3 a 5 años | |
| Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare | |
| De -40 °C a +100 °C | |
| 0,003 in | |
| 100 ft | |
| 1,12 in | |
| B30C-1125-569-BK |