Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento BBP™
La cinta de poliéster de alto rendimiento BBP™ (B-569) tiene un bajo contenido de haluros y está diseñada para marcar tubos de acero inoxidable especialmente en entornos agresivos.
Marca:  Brady™ 117945
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11726405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00€
    434.11€ / paquete de 1
    Ahorro 85.89€
    16% Descuento
En stock
Descripción
  • Etiquetas duraderas de poliéster ultrasuave con adhesivo acrílico permanente sensible a la presión
  • La cinta de poliéster para uso en exteriores permite la impresión por transferencia térmica
  • Resiste productos químicos suaves, aceite o agua
  • Permite a impresoras con cortadores XY cortar formas personalizadas o varias etiquetas de un único rollo continuo
Especificaciones
Especificaciones
Cinta de poliéster de alto rendimiento para impresoras BBP3x
Verde
Cinta
Thermal Transfer
No estéril
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
1
1 rollo
De -40 a 212 °F
45 lb/pulgadas
0,076 mm
30,48 m
101 mm
Acrílico, Permanente, Sensible a la presión
Brillo
Poliéster
Label Tape
Diseñado para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos agresivos, como el sector de la pulpa y el papel
80 unidades Gardner
De 3 a 5 años
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
De -40 °C a +100 °C
0,003 in
100 ft
4 in
B30C-4000-569-GN