missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BPIFB1 Antibody (1023938) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 30619660 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30619660 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30619660 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10195W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BPIFB1 Monoclonal antibody specifically detects BPIFB1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BPIFB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1023938
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bA49G10.6, chromosome 20 open reading frame 114, dJ1187J4.1, long palate, lung and nasal epithelium carcinoma associated 1, long palate, lung and nasal epithelium carcinoma-associated protein 1, LPLUNC1, MGC14597, VEMSGP, Von Ebner minor salivary gland protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human BPIFB1, Thr22-Gln484, Accession # Q8TDL5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92747
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.