Learn More
BP-1-102, MedChemExpress
Código de producto. 16495777
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495777 5 mg 5 miligramos
16489606 50 mg 50 miligramos
16423048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495777 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1004935mg
MedChemExpress BP-1-102 is an orally available, small-molecule inhibitor of transcription factor Stat3, with an IC50 of 6.8 μM.
BP-1-102 is an orally available, small-molecule inhibitor of transcription factor Stat3, with an IC50 of 6.8 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BP-1-102
CAS 1334493-07-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H27F5N2O6S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (52.67 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N(CC2=CC=C(C3CCCCC3)C=C2)C(CN(C)S(=O)(C4=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C4F)=O)=O)C=C1O
Peso molecular (g/mol) 626.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 626.59
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease