Descripción
- Asegúrese de que el personal pueda acceder rápidamente a los toallitas, gracias al diseño abierto simple del dispensador.
- Úselo fácilmente con el Tork Rollo combinado en caja: el dispensador ha sido especialmente diseñado para estos productos.
- Se rellena de forma rápida y sencilla, lo que libera al personal para realizar otras tareas.
- El diseño que ahorra espacio también se puede montar en la pared para que los limpiaparabrisas sean fácilmente accesibles en espacios reducidos y limitados.
- Utilice este dispensador simple y abierto con el Tork Rollo combinado en caja para mayor comodidad.
Ventajas de un vistazo:
- Diseño de montaje en pared para ahorrar espacio.
- Alta capacidad y fácil de rellenar para un menor mantenimiento.
- Hace que los limpiaparabrisas sean fácilmente accesibles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de toallas en rollo duro |
| Color | Negro |
| Alternate Part Number | 7310792072103 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 28.5 x 29 x 26 cm |
| Admite | Toalla de rollo duro |
| Material | Plástico |
| Mounting | Montaje en pared |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Partes superior y frontal abiertas |
| Cantidad | 1 unidad |