Learn More
Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18213385 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18213385 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18213385 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB7162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    243.60€ / 1 ml
    Ahorro 14.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Bovine Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 -1:30000, ELISA 1:1000-1:30000, Immunohistochemistry 1:200 -1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200- 1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 -1:2000
Especie del huésped Bovine
Inmunógeno Rabbit IgG-heavy and light chain
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba By immunoelectrophoresis and ELISA this reacts specifically with rabbit IgG and with light chains common to other rabbit immunoglobulins. No was detected against non-immunoglobulin serum proteins. This may cross react with IgG from other species.
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only