Learn More
Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Código de producto. 30227380 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30227380 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30227380 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB7162IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.00€
    490.35€ / 1 ml
    Ahorro 28.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Bovine Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Bovine
Inmunógeno This Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against rabbit IgG-heavy and light chain.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG