Learn More
Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG (H+L) |
| Aplicaciones | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | APC |
| Formulación | PBS |
| Especie del huésped | Bovine |
| Inmunógeno | This Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against rabbit IgG-heavy and light chain. |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 1 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |