Learn More
Fisherbrand™ Gorros de quirófano
Código de producto. 17851772 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño:
24 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Color Tamaño Tamaño de la unidad
17851772 Blanco 24 in paquete de 2000
1 options
Código de producto. 17851772
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Una banda elástica cómoda y no vinculante sujeta el gorro de forma segura en la cabeza.
  • Polipropileno no tejido (SBPP) de 10-12 gm2
  • Fuerte, ligero y transpirable
  • Sin látex
  • Hecho a mano, estilo redondo plano, doble elástico
Especificaciones
Tipo de producto Gorro
Tamaño 24 in
Material Polipropileno hilado
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Esterilidad No estéril
Diámetro (imperial) 24 in
Incluye Solo gorro abombado
Estructura Polipropileno no tejido de 10 a 12 g/m2
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio, sala blanca, industrial
Resistencia MD = 35N, CD = 23N
Modelo Redondo