Learn More
Eppendorf™ Bottle Thread Adapter
Código de producto. 10134721 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 32 to GL/S 28
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño de la unidad
10134721 GL 32 to GL/S 28 cada uno
1 options
Código de producto. 10134721 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4960835005
En stock
Bottle Thread Adapter from GL 32 to GL/S 28
  • ETFE
  • From GL 32 to GL/S 28
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bottle Thread Adapter
Material ETFE
Tamaño de rosca GL 32 to GL/S 28