Learn More
Cytiva Superlazos de borosilicato/polieteretercetona/caucho de perfluoro/caucho de nitrilo butadieno
Código de producto. 11337621 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Presión máxima:
40bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Presión máxima Tamaño de la unidad
11337621 40bar cada uno
1 options
Código de producto. 11337621 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18111381
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Se utilizan para la introducción de volúmenes grandes de muestras en un sistema de LC de líquido presurizado. Los Superloops de caucho de borosilicato/polieteretercetona/perfluorado/nitrilobutadieno de Cytiva Lifescience™ funcionan en conjunto con v
  • El superlazo se puede utilizar junto con válvulas de 7 puertos. Los dispositivos patentados permiten la carga controlada de muestras de gran tamaño, en forma de varias inyecciones pequeñas o de una sola inyección grande. También pueden usarse para inyectar pulsos de una solución de tampón específica.
  • Flexible: Inyecte volúmenes de muestra grandes o pequeños.
  • Alta reproducibilidad y recuperación.
  • Sin dilución de gradiente con sello móvil interno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de conexión (métrico) 1,58 mm
Tamaño (métrico) 30 mm de diámetro × 130 mm de largo
Para utilizar con (aplicación) Soluciones acuosas y alcoholes
Presión máxima 40bar
Temperatura máx. (métrico) De 4 °C a 40 °C
Longitud (métrico) 130 mm
Diámetro interior (métrico) 30 mm
Volumen (métrico) 10 ml