Learn More
Cytiva Tubos de cromatografía XK de vidrio borosilicatado
Código de producto. 10536730 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
20 cm
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
Para utilizar con:
26/20 columnas
26/40 columnas
50/20 columnas
Columnas 16/100
Columnas 16/20
Columnas 16/40
Columnas 16/70
Columnas 26/100
Columnas 26/70
Columnas 50/100
Columnas 50/30
Columnas 50/60
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Para utilizar con unitSize
10536730 20 cm 26/20 columnas cada uno
10069619 100 cm Columnas 16/100 cada uno
10281850 20 cm Columnas 16/20 cada uno
10567660 40 cm Columnas 16/40 cada uno
10378659 70 cm Columnas 16/70 cada uno
10723062 100 cm Columnas 26/100 cada uno
10860911 40 cm 26/40 columnas 1 PCS
10079619 70 cm Columnas 26/70 cada uno
10753442 400 cm Columnas 50/100 cada uno
10763442 60 cm Columnas 50/60 cada uno
10545010 30 cm Columnas 50/30 cada uno
10516740 20 cm 50/20 columnas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10536730 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18100084
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se pueden utilizar en soluciones acuosas y casi todos los disolventes orgánicos más utilizados en cromatografía líquida de macromoléculas
  • Para su uso con una gran variedad de disolventes orgánicos ( excepto hidrocarburos clorados, acetona y otras cetonas), ésteres alifáticos y fenol
  • No se deben usar con soluciones que contengan más de un 10 % de NaOH, un 10 % de HCI u otros ácidos minerales fuertes o un 5 % de ácido acético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con 26/20 columnas
Tipo Tubos de columna XK
Longitud global (métrico) 20 cm
Material Vidrio de borosilicato
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 4°C
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 60°C