Learn More
Cytiva Tubos de cromatografía XK de vidrio borosilicatado
Código de producto. 10069619 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
20 cm
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
Para utilizar con:
26/20 columnas
26/40 columnas
50/20 columnas
Columnas 16/100
Columnas 16/20
Columnas 16/40
Columnas 16/70
Columnas 26/100
Columnas 26/70
Columnas 50/100
Columnas 50/30
Columnas 50/60
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Para utilizar con unitSize
10069619 100 cm Columnas 16/100 cada uno
10281850 20 cm Columnas 16/20 cada uno
10567660 40 cm Columnas 16/40 cada uno
10378659 70 cm Columnas 16/70 cada uno
10723062 100 cm Columnas 26/100 cada uno
10860911 40 cm 26/40 columnas 1 PCS
10079619 70 cm Columnas 26/70 cada uno
10753442 400 cm Columnas 50/100 cada uno
10763442 60 cm Columnas 50/60 cada uno
10545010 30 cm Columnas 50/30 cada uno
10536730 20 cm 26/20 columnas cada uno
10516740 20 cm 50/20 columnas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10069619 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 19011501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Se pueden utilizar en soluciones acuosas y casi todos los disolventes orgánicos más utilizados en cromatografía líquida de macromoléculas
  • Para su uso con una gran variedad de disolventes orgánicos ( excepto hidrocarburos clorados, acetona y otras cetonas), ésteres alifáticos y fenol
  • No se deben usar con soluciones que contengan más de un 10 % de NaOH, un 10 % de HCI u otros ácidos minerales fuertes o un 5 % de ácido acético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Para utilizar con Columnas 16/100
Tipo Tubos de columna XK
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Longitud global (métrico) 100 cm
Material Vidrio de borosilicato
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 4°C
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 60°C
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.