Learn More
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado para zurdos
Código de producto. 11972158 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacity: 10mL; Graduations: 0.2mL
Código de producto.
11972158 Capacity: 10mL; Graduations: 0.2mL
1 options
Código de producto. 11972158
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mida y vierta líquidos en una probeta de vidrio diseñada para usuarios zurdos.  La probeta graduada de vidrio de borosilicato FisherbrandTM para usuarios zurdos tiene su boquilla especialmente orientada para usuarios zurdos.
  • Probeta de medición graduada
  • Con boquilla en el lado izquierdo para facilitar el vertido
  • Vidrio de borosilicato
  • Escala en cerámica azul
  • Certificaciones disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Blue
Tipo Graduated Measuring Cylinder
Tolerancia ±0.2 ml
Material Borosilicate Glass
Certificaciones/conformidad ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 10 ml
Diámetro exterior (métrico) 16 mm
Altura (métrico) 140 mm
Báscula Cerámica azul
Graduaciones 0.2 ml
Esterilizables en autoclave