Learn More
Cytiva Superlazo completo de etileno propileno de vidrio borosilicatado
Código de producto. 11535704 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
150 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11535704 150 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 11535704 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18102385
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Se utiliza con soluciones acuosas y alcoholes. El superlazo completo de etileno propileno de vidrio de borosilicato™ Cytiva Lifescience contiene una válvula accionada por resorte fabricada con titanio.
  • Tubo de vidrio
  • Escala graduada en incrementos de 5 ml y sellada en los extremos interiores.
  • Una válvula de carga por resorte fabricada de titanio se ubica en el centro de la junta móvil
  • Los tubos y conectores se deben pedir por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño (métrico) 45 mm de diámetro × 340 mm de largo
Para utilizar con (aplicación) Soluciones acuosas y alcoholes
Presión máxima 1bar
Longitud (métrico) 340 mm
Diámetro interior (métrico) 45 mm
Volumen (métrico) 150 mL