Learn More
Cytiva Columnas de vidrio borosilicatado
Código de producto. 11350112 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
500mm
950mm
Diámetro interior (métrico):
70 mm
100mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11350112 950mm 100mm cada uno
11340112 500mm 100mm cada uno
11340242 500mm 70 mm cada uno
11330242 950mm 70 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11350112 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18110416
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-06-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas de vidrio fáciles de utilizar aptas para usos generales
Las columnas INdEX son columnas de vidrio fáciles de usar y de uso general, adecuadas para aplicaciones como el desarrollo de procesos y la producción de diagnósticos. Estas columnas se caracterizan por tener un diseño simple, una operación sencilla y un novedoso método de compresión axial que produce un lecho densamente empaquetado en menos de 10 minutos.
  • Se puede ampliar desde los 70 a los 200 mm de diámetro interior y desde los 0,1 a los 25 l de volumen de lecho.
  • Tasa de presión: 3 bar.
  • Para su uso con una gran variedad de técnicas y medios de cromatografía y, especialmente, con la sefarosa de caudal rápido.
  • Sistema de distribución probado.
  • Con la compresión axial dinámica se consiguen lechos densamente empaquetados y altamente eficientes.
  • Entre sus materiales hay acero inoxidable electropulido, vidrio de borosilicato y polímeros.
  • Dispositivos de empaquetamiento para lechos más altos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Presión máxima 3bar
Tamaño de poro 10 y 23 μm
Longitud (métrico) 950mm
Material Vidrio de borosilicato
Material de soporte Poliamida y polipropileno
Tipos de conector 25 mm de TC
Cantidad 1/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Desarrollo de procesos y producción a pequeña escala
Tipo Columna
Diámetro interior (métrico) 100mm