Specifications
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | B |
| Concentración | 1 ±0,002 g/L |
| Tipo | Estándar de espectrometría de masas |
| Elemento | B |
| Solvent or Matrix | Agua |
| Cantidad | 500 mL |