Learn More
Boron powder, 98% (metals basis), Thermo Scientific™
26.33€ - 453.00€
| CAS | 7440-42-8 |
|---|---|
| Fórmula molecular | B |
| Peso molecular (g/mol) | 10.81 |
| Número MDL | MFCD00134034 |
| Clave InChI | ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne |
| PubChem CID | 5462311 |
| ChEBI | CHEBI:27560 |
| Nombre IUPAC | boron |
| SMILES | [B] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15426315
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040036.03 |
1g | |||||||
|
15436315
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040036.09 |
10g |
138.00€
10 g |
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15446315
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040036.18 |
50g |
453.00€
50 g |
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemical Identifiers
| B | |
| MFCD00134034 | |
| boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne | |
| CHEBI:27560 | |
| [B] |
Specifications
| Boron | |
| 98% (Metals basis) | |
| MFCD00134034 | |
| ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N | |
| boron | |
| 5462311 | |
| Odorless |
| 7440-42-8 | |
| B | |
| boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne | |
| [B] | |
| 10.81 | |
| CHEBI:27560 | |
| Brown powder |
Safety and Handling
H228-H302-H332-H335: Flammable solid. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. May cause respiratory irritation.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-151-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures