Learn More
Boron powder, 98% (metals basis), Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040036.09
Cantidad 10g
 Ver más versiones de este producto
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15436315
  • 138.00€ / 10 g
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
7440-42-8
10.81
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
5462311
boron
B
MFCD00134034
boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
CHEBI:27560
[B]
Especificaciones
Boron
10g
B
boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
[B]
10.81
CHEBI:27560
Brown powder
7440-42-8
98% (Metals basis)
MFCD00134034
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
boron
5462311
Odorless
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos