Learn More
Boron powder, 98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446315 50 g 50 g
15436315 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15446315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040036.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-42-8
Fórmula molecular B
Peso molecular (g/mol) 10.81
Número MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Clave InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
Nombre IUPAC boro
SMILES [B]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron
Color Marrón
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% (Metals basis)
Olor Odorless
Aspecto Brown powder
Densidad 2.34g/cm3