Learn More
Ácido bórico, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la NF, las farmacopeas británica y Eur., 99,5-100,5%, polvo, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15691060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1kg
2,5 kg
25kg
6 x 1kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15691060 25kg 25 Kg
15671060 1kg 1 Kg
15681060 2,5 kg 2.50 Kg
15601070 6 x 1kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15691060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1160725KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Británica, NF europea, 99,5-100,5 %, polvo
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric acid
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 99.5-100.5%, powder
Punto de fusión 160 °C (descomposición) (documentación)
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 1,510 g/cm3
Envase Bolsa de papel/polietileno
Presión de vapor 2,6 mmHg (20 °C)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5 to 100.5%
Cantidad 25kg
Fórmula lineal H3BO3
Forma física polvo
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad De acuerdo con el etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5%
Grado puriss.