Learn More
Ácido bórico al 4 % (peso/volumen) con reactivo indicador Kjeldahl, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11503192 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11503192 5 L 5 LT
1 options
Código de producto. 11503192 Proveedor Reagecon N.º de proveedor KJR015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    124.56€ / 5 litros
    Ahorro 16.44€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ácido bórico al 4 % (peso/volumen) con reactivo indicador Kjeldahl
  • Ácido bórico al 4 % (peso/volumen) con reactivo indicador Kjeldahl
Especificaciones
Forma física Líquido
Cantidad 5 L
Envase Recipiente de HDPE