missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157 Antibody (534509), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593615 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593615 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593615 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB47361E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157 Monoclonal antibody specifically detects Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 534509
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ADP-ribosyl cyclase 2, Bone marrow stromal antigen 1, bone marrow stromal cell antigen 1, BST-1, cADPr hydrolase 2, CD157, CD157 antigen, Cyclic ADP-ribose hydrolase 2, EC 3.2.2.5, NAD(+) nucleosidase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CD157, Gly29-Lys292, Accession # Q10588
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 683
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.