Learn More
Macherey-Nagel™ Kit básico BondEX™
Código de producto. 10289591
Cambiar vista
Click to view available options
Kit básico BondEX
Código de producto.
10289591 Kit básico BondEX
1 options
Código de producto. 10289591 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para descontaminar y eliminar el boruro de etidio o SYBR™ Green
La descontaminación y la eliminación de los residuos de bromuro de etidio o SYBR™ Green suelen llevar mucho tiempo y ser costosas. Los cartuchos bondEX EtBr ahorran tiempo y dinero, ya que la solución prefiltrada de bromuro de etidio o SYBR™ Green simplemente se vierte en el cartucho, lo que da lugar a un flujo libre de bromuro de etidio o SYBR™ Green (filtros de clarificación incluidos en el kit). Para volúmenes más grandes, se puede conectar un embudo de 1 l a la parte superior del cartucho. En el cartucho bondEX EtBr se pueden adsorber hasta 50 mg de bromuro de etidio. Un cartucho indicador extraíble señala la saturación del cartucho bondEX color rojo o fluorescencia UV. Los cartuchos Bondex EtBr se recomiendan para la extracción de bromuro de etidio a partir de soluciones de EtBr diluidas. como tampón de gel TAE o TBE, así como para soluciones más concentradas. Similar al bromuro de etidio, SYBR™ Green es una tinción fluorescente altamente sensible para detectar ácidos nucleicos en geles de agarosa y poliacrilamida. Según el fabricante, SYBR™ Green es menos mutagénico que el bromuro de etidio. Se plantea el problema de cómo almacenar y descontaminar los residuos de SYBR™ Green y las soluciones que contienen SYBR™ Green. Las soluciones pueden pasarse por un cartucho bondEX EtBr como se describe para los residuos de bromuro de etidio. La capacidad de unión de SYBR™ Green es comparable a la de EtBr. Componentes del kit: kit básico bondEX: 2 cartuchos (50mg de capacidad de EtBr cada uno), 6 cartuchos indicadores, embudo y adaptador de 1L, 1 adaptador para la conexión al contenedor, 10 filtros plegados y 1 embudo de plástico. bondEX 50: cada juego consta de 1 cartucho (50mg de capacidad de EtBr) con 2 tapones, etiqueta de peligro, anillo de soporte, 3 cartuchos indicadores, 2 filtros plegados.
  • Alta capacidad: se pueden unir hasta 50 mg de EtBr o SYBR™ Green a la resina.
  • Manipulación segura: no hay contaminación, los cartuchos se pueden cerrar
  • El cartucho indicador con color rojo o fluorescencia UV señala la saturación.
  • No hay interferencia de otros colorantes como el azul de metileno, porque los cartuchos indicadores pueden ser reemplazados.
  • Procedimiento que ahorra tiempo: los cartuchos funcionan por gravedad, no se necesitan herramientas adicionales, como jeringas, bombas, etc.
  • Comodidad para grandes volúmenes: se puede conectar fácilmente un embudo de 1 l (incluido en el kit de inicio) o un depósito más grande.
    El producto a un vistazo
    Tecnología: Formato HIC (cromatografía de interacción hidrófoba): Columnas de flujo por gravedad Material de la muestra: <50 l de soluciones filtradas que contienen hasta 50 mg de EtBr o SYBR™ Green Filtración de soluciones: filtros plegados bondEX XL (suministrado) Capacidad de unión: 50 mg de EtBr o SYBR™ Green para la descontaminación de soluciones que contienen agentes de tinción fluorescentes.
Especificaciones
Tipo de producto Kit básico BondEX