Specifications
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking/Neutralizing, In vitro assay, In vivo assay |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles |
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor |
| Peso molecular | 263 |
| Inhibidores | Boc-D(OMe)-FMK |
| Formulario | Semi-solid |
Para uso exclusivo en investigación