Learn More
Novus Biologicals™ Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Código de producto. 18126202 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18126202 5 mg 5 miligramos
18136192 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18126202 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP2293955MG
Applications: In vitro assay, In vivo assay, Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Blocking/Neutralizing, In vitro assay, In vivo assay
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Peso molecular 263
Inhibidores Boc-D(OMe)-FMK
Formulario Semi-solid
Para uso exclusivo en investigación