Learn More
BOB1 Antibody (BOB1/7469), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18607934 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607934 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607934 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320971F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BOB1 Monoclonal antibody specifically detects BOB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BOB1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BOB1/7469
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen B-cell-specific coactivator OBF-1, BOB-1, OBF-1, OBF1BOB1, OCAB, OCA-B, OCT-binding factor 1, POU class 2 associating factor 1, POU domain class 2, associating factor 1, POU domain class 2-associating factor 1, POU domain, class 2, associating factor 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 148-255) of human BOB1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5450
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus