Learn More
BNP Antibody (50E1cc), Alexa Fluor™ 488, R&D Systems™
Código de producto. 18266373 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18266373 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Código de producto. 18266373 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB200440AF488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.00€
    589.05€ / 0.2 ml
    Ahorro 33.95€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BNP Monoclonal specifically detects BNP in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoassay, Sandwich ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BNP
Aplicaciones ELISA, Immunoassay, Sandwich ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 50E1cc
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide B, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clones have been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic human BNP, whole molecule, conjugated with carrier protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4879
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus