Descripción
BNIP3 Monoclonal antibody specifically detects BNIP3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BNIP3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S09-1G8 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kD-interacting protein 3, NIP3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide of human BNIP3 (Uniprot # Q12983) |
| Mostrar más |