missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BNIP3 Antibody (ANa40) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18568700 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18568700 0.025 mL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18568700 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10015430.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

BNIP3 Monoclonal specifically detects BNIP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BNIP3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon ANa40
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2-4 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunoprecipitation 1:10-1:500
N.º de referencia del gen Q12983
Alias de gen BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kD-interacting protein 3, NIP3
Símbolos de los genes BNIP3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (Residues 1-163 of Human BNIP3).
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 664
Especificidad de la prueba BNIP3 (ANa40)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.