Learn More
BNIP3 Antibody (670621) [PE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30733521 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30733521 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30733521 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4147P
Mouse Monoclonal Antibody
BNIP3 Monoclonal antibody specifically detects BNIP3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BNIP3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 670621
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kD-interacting protein 3, NIP3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human BNIP3, Ser2-Glu160, Accession # Q12983
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Hypoxia, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 664
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b