Learn More
BMS-983970, MedChemExpress
Código de producto. 16485856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485856 100 mg 100 miligramos
16485148 10 mg 10 miligramos
16461377 50 mg 50 miligramos
16417877 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12419
MedChemExpress BMS-983970 is an oral pan-Notch inhibitor for the treatment of multiplecancers.
BMS-983970 is an oral pan-Notch inhibitor for the treatment of multiplecancers.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-983970
CAS 1584713-87-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26F4N4O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.43 mM)
SMILES O=C(N[C@@H]1C(NC2=C(F)C=CC=C2C(C3=CC=CC=C3)=N1)=O)[C@H](CCC(F)(F)F)[C@H](CC4CC4)C(N)=O
Peso molecular (g/mol) 518.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.5
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death