Learn More
BMS-794833, MedChemExpress
Código de producto. 16480357
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480357 50 mg 50 miligramos
16456717 5 mg 5 miligramos
16455006 100 mg 100 miligramos
16434008 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480357 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10497
MedChemExpress BMS-794833 is a VEGFR2 and Met inhibitor extracted from patent WO2009094417, compound example 1; has IC50s of 15 and 1.7 nM, respectively.
BMS-794833 is a VEGFR2 and Met inhibitor extracted from patent WO2009094417, compound example 1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-794833
CAS 1174046-72-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H15ClF2N4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (213.29 mM)
SMILES ClC1=C(OC2=CC=C(NC(C3=CNC=C(C4=CC=C(F)C=C4)C3=O)=O)C=C2F)C=CN=C1N
Peso molecular (g/mol) 468.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.84
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease