Learn More
BMS 777607, MedChemExpress
Código de producto. 16497707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497707 5 mg 5 miligramos
16465746 100 mg 100 miligramos
16454978 10 mg 10 miligramos
16421227 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12076
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
MedChemExpress BMS 777607 (BMS 817378) is a Met-related inhibitor for c-Met, Axl, Ron and Tyro3 with IC50s of 3.9 nM, 1.1 nM, 1.8 nM and 4.3 nM, respectively, and 40-fold more selective for Met-related targets than Lck, VEGFR-2, and TrkA/B, with more than 500-fold greater selectivity versus all other receptor and non receptor kinases.
BMS 777607 (BMS 817378) is a Met-related inhibitor for c-Met, Axl, Ron and Tyro3 with IC50s of 3.9 nM, 1.1 nM, 1.8 nM and 4.3 nM, respectively, and 40-fold more selective for Met-related targets than Lck, VEGFR-2, and TrkA/B, with more than 500-fold greater selectivity versus all other receptor and non receptor kinases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS 777607
CAS 1025720-94-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H19ClF2N4O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo BMS 817378
Información de solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (76.04 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(F)=C1)OC2=C(C(N)=NC=C2)Cl)C3=C(C=CN(C3=O)C4=CC=C(C=C4)F)OCC
Peso molecular (g/mol) 512.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.89
Porcentaje de pureza 98.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease