Learn More
BMS-707035, MedChemExpress
Código de producto. 16456146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456146 100 mg 100 miligramos
16445608 10 mg 10 miligramos
16431777 50 mg 50 miligramos
16418307 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16456146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13269
MedChemExpress BMS-707035 is an HIV-1 integrase (IN) inhibitor with an IC50 value of 15 nM.
BMS-707035 is an HIV-1 integrase (IN) inhibitor with an IC50 value of 15 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-707035
CAS 729607-74-3
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19FN4O5S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (121.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C=C1)CNC(C(N=C(N2C)N3S(CCCC3)(=O)=O)=C(C2=O)O)=O
Peso molecular (g/mol) 410.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.42
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus