Learn More
BMS 299897, MedChemExpress
Código de producto. 16488128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488128 10 mg 10 miligramos
16434047 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50883
MedChemExpress BMS 299897 is a sulfonamide γ-secretase inhibitor with an IC50 of 7 nM for Aβ production inhibition in HEK293 cells stably overexpressing amyloid precursor protein (APP).
BMS 299897 is a sulfonamide γ-secretase inhibitor with an IC50 of 7 nM for Aβ production inhibition in HEK293 cells stably overexpressing amyloid precursor protein (APP).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS 299897
CAS 290315-45-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H21ClF3NO4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (58.60 mM)
SMILES FC1=CC=C(F)C(N([C@@H](C2=C(CCCC(O)=O)C=C(F)C=C2)C)S(C3=CC=C(Cl)C=C3)(=O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 511.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.94
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration