Learn More
BMS-265246, MedChemExpress
Descripción
BMS-265246 is a potent and selective cyclin-dependent kinase CDK1 and CDK2 inhibitor, with IC50 values of 6 and 9 nM, respectively. BMS-265246 inhibits CHI3L1 (chitinase 3-like-1) stimulation of ACE2 (angiotensin converting enzyme 2) and SPP (viral spike protein priming proteases). BMS-265246 can be used for ovarian cancer and COVID-19 research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BMS-265246 |
| CAS | 582315-72-8 |
| Color | Rosa |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H17F2N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 12.5 mg/mL (36.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=CC(F)=C(C(C2=CN=C(NN=C3)C3=C2OCCCC)=O)C(F)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 345.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.34 |
| Mostrar más |