missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMP-6 Antibody (74219.11), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18576131 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18576131 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18576131 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB12010859F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BMP-6 Monoclonal antibody specifically detects BMP-6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BMP-6
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 74219.11
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen BMP-6, bone morphogenetic protein 6, vegetal related growth factor (TGFB-related), vegetal-related (TGFB related) cytokine, VG-1-R, VG-1-related protein, Vg1-related sequence, VGR, VGR1, VGR-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length protein (Human) expressed in CHO cells.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 654
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.