Learn More
BM635, MedChemExpress
Código de producto. 16494308
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494308 10 mg 10 miligramos
16491129 1 mg 1 miligramo
16487027 5 mg 5 miligramos
16470637 50 mg 50 miligramos
16443036 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109587
MedChemExpress BM635 is a MmpL3 inhibitor with outstanding anti-mycobacterial activity. BM635 has an MIC50 of 0.12 μM against M. tuberculosis H37Rv.
BM635 is a MmpL3 inhibitor with outstanding anti-mycobacterial activity. BM635 has an MIC50 of 0.12 μM against M. tuberculosis H37Rv.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BM635
CAS 1493762-74-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29FN2O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 31 mg/mL (78.98 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C1=CC=C(C2=CC(CN3CCOCC3)=C(C)N2C4=CC=C(F)C=C4)C=C1)C
Peso molecular (g/mol) 392.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.51
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation