missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BLZF1 Antibody (OTI3G4) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30687162 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30687162 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30687162 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344937AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BLZF1 Monoclonal antibody specifically detects BLZF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BLZF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G4
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen basic leucine zipper nuclear factor 1JEM-1s, cytoplasmic protein, GOLGIN-45, JEM1, JEM-1MGC22497, JEM-1short protein, p45 basic leucine-zipper nuclear factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-246 of human BLZF1(NP_003657) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8548
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.