Learn More
BLZF1 Antibody (OTI3E2) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30688570 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30688570 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30688570 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344927JF525
Mouse Monoclonal Antibody
BLZF1 Monoclonal antibody specifically detects BLZF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BLZF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E2
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen basic leucine zipper nuclear factor 1JEM-1s, cytoplasmic protein, GOLGIN-45, JEM1, JEM-1MGC22497, JEM-1short protein, p45 basic leucine-zipper nuclear factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-246 of human BLZF1(NP_003657) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8548
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1