Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de celulosa para superficies WypAll™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12774376
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
L
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12774376 L 1 rollo
1 options
Código de producto. 12774376 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los paños para superficies WypAll™
  • Ideales para la limpieza de intensidad media como pulido de vidrio, limpieza de superficies y herramientas
  • La tecnología de hojas básicas Airflex™ es lo suficientemente resistente como para realizar una tarea de principio a fin sin deshacerse, y lo suficientemente absorbente para limpiar con facilidad la mayoría de derrames.
  • Toallita de un solo uso
  • Certificados para el contacto con alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas L20
Longitud (imperial) 11.81 in.
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 11.81 in
Anchura (métrico) 380 mm
Material Tejido AIRFLEX™
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001
Color Azul
Dimensiones (L x An) L
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Para una limpieza precisa y ligera de vertidos, suciedad, polvo, pulido de vidrio y suavizado de superficies
Para utilizar con (equipo) Dispensador de toallitas de pared
Cantidad de embalaje 1 rollo
Tela 1 capas
Tamaño L