Learn More
Cytiva Medios de cromatografía de flujo rápido Blue Sepharose™ 6
Código de producto. 10271350 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas:
45-165 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
10271350 45-165 μm cada uno
1 options
Código de producto. 10271350 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17094801
 Artículo restringido
En stock
El tinte azul se une a proteínas como la albúmina y las lipoproteínas, así como a enzimas como las quinasas y deshidrogenasas
Este medio está bien establecido como adsorbente para albúmina e interferón a escala de laboratorio y de proceso.
  • El cibacrón azul 3G está covalentemente acoplado a la matriz base, lo que permite bajas fugas de ligando y una alta capacidad
  • El tinte azul une proteínas, como la albúmina, el interferón, las lipoproteínas y los factores de coagulación de la sangre
  • El tinte también une enzimas incluidas quinasas, deshidrogenasas y la mayoría de las enzimas que requieren cofactores que contienen adenilo, por ejemplo, NAD+
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm
  • Volumen: 50 ml
Desarrollado y probado en cooperación con fabricantes a gran escala y se utiliza en la producción comercial rutinaria.
  • Para la purificación a gran escala de interferón y albúmina
  • Para aislar grupos de enzimas y eliminar albúmina
  • Para aplicaciones industriales y otras aplicaciones aprobadas
Certifications
Certificado de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: Etanol al 70 %, 6 M de guanidina clorhidrato, 8 M de urea
Para utilizar con (aplicación) Para albúmina e interferón en laboratorio y procesos
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo de producto Medio de flujo rápido Blue Sepharose 6
Caudal 250 a 400 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 45-165 μm
Altura del lecho (imperial) 9,84 in
Altura del lecho (métrico) 25 cm
Incluye Certificado de análisis
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 4 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %, tapón de 0,1 M de fosfato de potasio
Tipo de ligando Cibacron Blue
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Blue Sepharose 6 Fast Flow, 50 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-1.2% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 16.5% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.