Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Toallas de mano de papel azul Control Interfold de una capa 6682, 15 paquetes
Código de producto. 12764326
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
315 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12764326 315 x 200 mm paquete de 15
1 options
Código de producto. 12764326 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    66.80€ / paquete de 15
    Ahorro 234.20€
    77% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Las toallas de papel azules dobladas respaldan los estándares de higiene de manos y son detectables para el secado de manos en entornos críticos de contaminación. FSC y certificado con etiqueta ecológica europea para la higiene de manos con garantía medioambiental. Certificación para el contacto con alimentos.
15 x 240 hojas azules de 1 capa (3600 en total) Un clip de toallas de mano interplegadas azules de 1 capa contiene 240 toallas de papel azules plegadas en V Scott Las toallas de mano azules dobladas de control son detectables para el secado de manos en entornos críticos de contaminación. Únicas Airflex La tecnología de estas toallas de mano desechables da como resultado una absorbencia superior, lo que hace que el secado de manos sea un proceso eficiente y efectivo y reduce el riesgo de contaminación cruzada. Las toallas de papel son FSC y certificado con etiqueta ecológica europea para la higiene de manos con garantía medioambiental. Certificado para contacto con alimentos Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Dispensadores de toallas de papel Mejore su experiencia en el baño con dispensadores de toallas de papel confiables y familiares. Scott Soluciones de control para baños, diseñadas para respaldar el control del cumplimiento de la higiene en los baños en el lugar de trabajo. Cuando la higiene constante de las manos y la eficiencia son prioridades, elija Scott Utilice toallas de mano entrelazadas de color azul para minimizar el riesgo y ayudar a controlar la contaminación. Scott Las toallas de papel de control azul son detectables para el secado de manos en entornos críticos de contaminación. Único Airflex La tecnología de estas toallas de mano desechables da como resultado una absorbencia superior, haciendo del secado de manos un proceso eficiente y efectivo y reduciendo el riesgo de contaminación cruzada. Las toallas de papel interplegadas, o toallas de mano plegadas en V como también se las conoce, están diseñadas para dispensar una toalla de papel de mano a la vez. Este método de dispensación de una sola hoja se ha diseñado para mejorar la higiene de las manos minimizando el riesgo de contaminación cuando se secan las manos, ya que el usuario solo toca la hoja que está utilizando. La dispensación de una toalla de papel a la vez también está diseñada para mejorar el coste de uso, ya que el usuario solo toma las toallas de mano que necesita para secarse las manos. Nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada. Estas toallas de mano cuentan con tecnología de compresión para aumentar la sostenibilidad mediante la reducción del almacenamiento y el transporte. Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Opciones de dispensador de toallas de papel: Dispensadores Aquarius en color blanco o negro (códigos de producto 6945 y 7171), un dispensador de gran capacidad (código 9962) y un dispensador de acero inoxidable de alta imagen (código 8971). FSC y con certificación Ecolabel Europea de garantía medioambiental. Certificación para el contacto con alimentos. Un clip de Scott Las toallas de mano interplegadas de color azul Control contienen toallas de papel azules plegadas a 240 V. Cada toalla de papel de 1 capa mide 31,5 cm x 20 cm. 15 hojas azules de 240 x 1 capa (3600 en total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toalla de mano entrelazada
Longitud (imperial) 1.77 ft.
Longitud (métrico) 315 mm
Anchura (imperial) 1.31 ft.
Anchura (métrico) 200 mm
Material Papel
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001
Color Azul
Dimensiones (L x An) 315 x 200 mm
Formato Interplegado
Para utilizar con (aplicación) Áreas de contacto con alimentos, oficinas, baños de hoteles
Para utilizar con (equipo) Dispensador de toallas de mano plegadas Aquarius
Cantidad de embalaje 2700 paq.
Tela 1 capas