Learn More
Kimberly-Clark™ Toallas de mano entrelazadas Scott™ XTRA Blue
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12678845
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
315 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2700
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12678845 315 x 200 mm paquete de 2700
1 options
Código de producto. 12678845 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6682
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas de mano interplegadas Scott Xtra
Longitud (métrico) 315 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Material Tejido AIRFLEX™
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001
Color Azul
Dimensiones (L x An) 315 x 200 mm
Formato Interplegado
Para utilizar con (aplicación) Para áreas en contacto con alimentos y aseos con gran afluencia de personas de oficinas y hoteles
Para utilizar con (equipo) Dispensador de toallas de mano plegadas Aquarius
Cantidad de embalaje 2700 paq.
Tela 1 capas