missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Blue Marker Antibody (6F4-F6) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18155653 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18155653 0.025 mL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18155653 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP233376SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Blue Marker Monoclonal specifically detects Blue Marker in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Blue Marker
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6F4-F6
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000
Alias de gen Blue
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Blue dye stained proteins
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Detects BLUE prestained molecular weight markers from different vendors, does not cross-react with whole cell proteins of different species, does not interfere with the detection by other antibodies.
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.